Documentos clave
GF64417495
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 250 m, temper hard
Sinónimos:
CU025120
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 456,00
US$ 456,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 456,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
US$ 456,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 644-174-95
Longitud
250 m
diámetro
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)