Documentos clave
GF64205502
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO150240
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.210,00
US$ 1.210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.210,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 1.210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 642-055-02
tamaño × grosor
2 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)