Documentos clave
GF63605392
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
750mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.45mm wall thickness, 0.9mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
CU107320
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 532,00
US$ 532,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 532,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 532,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 636-053-92
L × grosor de la pared
750 mm × 0.45 mm
D.E. × D.I.
1.8 mm × 0.9 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)