Merck
GF63573789
Aluminum
foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.999%
Sinónimos:
AL000580
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al
Número de CAS:
Peso molecular:
26.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
99.999%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 635-737-89
resistivity
2.6548 μΩ-cm
size
100 × 100 mm
thickness
0.125 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
  • Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)