Documentos clave
GF63535574
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
100g lump, 3mm max. lump size
Sinónimos:
W 276100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 286,00
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 286,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 635-355-74
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)