Documentos clave
GF63046818
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 50mm disks, 0.02mm thickness
Sinónimos:
FE020220
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 630-468-18
diám. × grosor
50 mm × 0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)