Documentos clave
GF62752800
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 5 m, wall thickness 0.17 mm
Sinónimos:
AM307013
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 356,00
US$ 356,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 356,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 356,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 627-528-00
Longitud
5 m
pared grosor
0.17 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)