Documentos clave
GF62302531
Alumina
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 20 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Sinónimos:
AL606022
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 223,00
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 223,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 623-025-31
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
0.1 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)