Merck
GF61786761
Aluminum
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
AL006102
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.580,00
US$ 1.580,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.580,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al
Número de CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.580,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 617-867-61
resistividad
2.6548 μΩ-cm
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)