Documentos clave
GF61568219
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m
Sinónimos:
ET311350
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 443,00
US$ 443,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 443,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 443,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 615-682-19
Longitud
0.5 m
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)