Documentos clave
GF61228290
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.05 m, temper as drawn
Sinónimos:
PD035160
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 544,00
US$ 544,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 544,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 544,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 612-282-90
Longitud
0.05 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)