Documentos clave
GF61179217
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
TE006100
About This Item
Código UNSPSC:
12141913
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 611-792-17
peso
200 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)