Documentos clave
GF60386991
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinónimos:
MN010260
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 603-869-91
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)