Documentos clave
GF60248662
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyester insulation
Sinónimos:
FE245840
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 446,00
US$ 446,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 446,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 446,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyester insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 602-486-62
Longitud
20 m
conductor diám.
0.125 mm
aislamiento grosor
0.007 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)