Documentos clave
GF60178350
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617080
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 764,00
US$ 764,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 764,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
US$ 764,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 601-783-50
Longitud
1000 mm
D.E.
5.0 mm
pared grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)