Documentos clave
GF60030649
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 1m coil, 0.030mm thickness, annealed
Sinónimos:
TI040300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 4.260,00
US$ 4.260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 4.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 4.260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 600-306-49
tamaño × grosor
1 m × 0.030 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)