GF59884217
Aluminum
tube, square section, 1000mm, outside diameter 25.4x25.4mm, inside diameter 22.2x22.2mm, wall thickness 1.6mm, 99.5%
Sinónimos:
Aluminum, AL007750
About This Item
Ensayo
99.5%
Formulario
tubes
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 598-842-17
resistividad
2.6548 μΩ-cm
L × grosor
1000 mm × 1.6 mm
D.E. × D.I.
25.4 x 25.4 mm × 22.2 x 22.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)