Documentos clave
GF59620349
Tungsten-titanium alloy, W95Ti5
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinónimos:
W 086010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 612,00
US$ 612,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 612,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 612,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 596-203-49
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)