Documentos clave
GF59477169
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, natural
Sinónimos:
FV321125
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 591,00
US$ 591,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 591,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 591,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 594-771-69
L
0.5 m
thickness
0.125 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)