Documentos clave
GF59168166
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
NJ125825
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 369,00
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 369,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 591-681-66
Longitud
5 m
conductor diám.
0.025 mm
aislamiento grosor
0.0035 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)