GF59078964
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 6mm disks, 0.02mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070276
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (disks - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 590-789-64
tamaño × grosor
6 mm × 0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)