GF58980482
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 4 mm, size 100 × 100 mm, condition crystal
Sinónimos:
ST313400
About This Item
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 589-804-82
size
100 × 100 mm
thickness
4 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)