Documentos clave
GF58769443
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 10m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
FF210321
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 469,00
US$ 469,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 469,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 469,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 587-694-43
L × An × grosor
10 m × 12 mm × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)