Merck
GF58541272
Cadmium
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Sinónimos:
CD006020
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 487,00
US$ 487,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 487,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cd
Número de CAS:
Peso molecular:
112.41
Beilstein:
8137359
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101710
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 487,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 585-412-72
resistividad
7.27 μΩ-cm, 22°C
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
60 μm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
densidad
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Kidney,Lungs,Bone
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)