Documentos clave
GF57772918
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.01mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE220209
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.620,00
US$ 1.620,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.620,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 1.620,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 577-729-18
tamaño × grosor
0.5 m × 0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)