Documentos clave
GF57151605
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, clear clear
Sinónimos:
ME307950
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.020,00
US$ 1.020,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.020,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 1.020,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 571-516-05
Longitud
1000 mm
Diámetro
50 mm
color
clear clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)