Documentos clave
GF56940183
Cobalt/Chromium
powder, Co 70%/Cr 30%, max. particle size 45 micron, weight 100 g, condition atomized
Sinónimos:
CO056011
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 796,00
US$ 796,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 796,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 796,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 569-401-83
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)