Documentos clave
GF56550405
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 4mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE230220
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 565-504-05
tamaño × grosor
4 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)