GF56545386
Copper - O.F.H.C.
foil, 100x100mm, thickness 0.7mm, half hard, 99.95+%
Sinónimos:
Copper, CV000747
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 565-453-86
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
100x100 mm × 0.7 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este artículo | GF79948186 | GF05756058 | GF15996224 |
---|---|---|---|
assay 99.95% | assay 99.95% | assay 99.95% | assay 99.95% |
manufacturer/tradename Goodfellow 565-453-86 | manufacturer/tradename Goodfellow 799-481-86 | manufacturer/tradename Goodfellow 057-560-58 | manufacturer/tradename Goodfellow 159-962-24 |
resistivity 1.673 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.673 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.673 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.673 μΩ-cm, 20°C |
bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) |
density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) |
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)