Documentos clave
GF56388213
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.033 mm, L 10 m
Sinónimos:
CV301230
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 563-882-13
L
10 m
thickness
0.033 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)