Documentos clave
GF55940957
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Sinónimos:
FF210800
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 473,00
US$ 473,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 473,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 473,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 559-409-57
tamaño
100 × 100 mm
grosor
8.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)