GF55563699
Gold
foil, thickness 0.10 mm, 15 mm diameter, purity 99.95%
Sinónimos:
AU000349
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 555-636-99
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diámetro
15 mm
grosor
0.10 mm
diámetro
15 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)