Documentos clave
GF54705966
Nickel oxide
powder, max. particle size 1700 micron, weight 25 g, min. particle size 850 micron
Sinónimos:
NI516030
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 201,00
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 201,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥85%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 547-059-66
peso
25 g
tamaño de la part. máx.
1700 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)