Merck
GF54386130
Nickel
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
Sinónimos:
NI006010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 533,00
US$ 533,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 533,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 533,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 543-861-30
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
250 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract,Skin
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)