Documentos clave
GF53972017
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinónimos:
W 076010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 508,00
US$ 508,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 508,00
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 508,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 539-720-17
weight
20 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)