Documentos clave
GF53819297
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 500mm x 12mm diameter, as drawn
Sinónimos:
NI107930
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 835,00
US$ 835,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 835,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 835,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 538-192-97
L × diám.
5000 mm × 12 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)