Documentos clave
GF53565789
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
NI706010
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 535-657-89
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)