GF53199175
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 95 x 100mm, 0.35mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO153035
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 531-991-75
tamaño × grosor
95x100 mm × 0.35 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)