Documentos clave
GF52861822
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.033 mm, L 1 m
Sinónimos:
CV301230
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 528-618-22
L
1 m
thickness
0.033 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)