GF52786738
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.16 mm, size 400 × 400 mm, natural
Sinónimos:
SU321160
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 527-867-38
size
400 × 400 mm
thickness
0.16 mm
color
natural
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)