Key Documents
GF52445336
Quartz - fused
rod, 2.0 mm diameter, length 500 mm
Sinónimos:
SI617920
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 524-453-36
L
500 mm
diameter
2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)