Merck
GF52374225
Praseodymium
rod, 10.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
PR007920
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.680,00
US$ 2.680,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.680,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pr
Número de CAS:
Peso molecular:
140.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141610
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 2.680,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 523-742-25
resistividad
68 μΩ-cm, 20°C
Longitud
50 mm
diámetro
10.0 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
densidad
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)