Merck
GF52364640
Bismuth
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
Sinónimos:
BI006111
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 498,00
US$ 498,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 498,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Bi
Número de CAS:
Peso molecular:
208.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141706
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 498,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 523-646-40
resistividad
129 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
densidad
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)