Documentos clave
GF52245738
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinónimos:
AU050250
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
foil (temper - as rolled)
manufacturer/tradename
Goodfellow 522-457-38
size × thickness
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)