Documentos clave
GF51450667
Dural® - aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1
1000mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.051mm wall thickness, 0.428mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
AL047105
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 540,00
US$ 540,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 540,00
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 540,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 514-506-67
L × wall thickness
1000 mm × 0.051 mm
O.D. × I.D.
0.53 mm × 0.428 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)