Documentos clave
GF51389264
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 500 mm, wall thickness 2 mm
Sinónimos:
SI617550
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 513-892-64
L
500 mm
O.D.
40 mm
wall thickness
2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)