Documentos clave
GF50233036
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 0.075mm thickness, half hard, light tight (lt)
Sinónimos:
CU020250
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 502-330-36
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)