Documentos clave
GF50008159
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, temper hard
Sinónimos:
FE220271
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 438,00
US$ 438,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 438,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 438,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 500-081-59
Longitud
0.5 m
grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)