Documentos clave
GF49383894
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, natural
Sinónimos:
SU347925
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 493-838-94
Longitud
1000 mm
Diámetro
25 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)