Documentos clave
GF49369405
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
5m wire, 0.25mm diameter, hard
Sinónimos:
AL055150
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 366,00
US$ 366,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 366,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 366,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 493-694-05
L × diám.
5 m × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)